Learn More
Greiner Bio-One Pointes de pipettes en polypropylène de grade supérieur
Code produit 10758432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 à 200 μl
10 à 200 μl
100 à 1000 μl
1000 à 5000 μl
200 à 1000 μl
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Quantité:
250/paquet
4800/boîte
500/boîte
96/boîte
Conditionnement:
250 pièces
4800 pièces
500 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Quantité unitSize
10758432 10 à 200 μl Jaune 500/boîte 500 pièces
10611512 10 à 200 μl Naturel 500/boîte 500 pièces
10020252 10 à 200 μl Jaune 96/boîte 4800 pièces
11739542 200 à 1000 μl Bleu 250/paquet 250 pièces
11789542 1000 à 5000 μl Naturel 250/paquet 250 pièces
10207161 100 à 1000 μl Bleu 250/paquet 250 pièces
11769542 10 à 200 μl Jaune 4800/boîte 4800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10758432 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 739290
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
En PP de qualité supérieure pour des performances et une adaptation optimales. Les pointes de pipettes en PP de qualité supérieure Greiner Bio-One™ conviennent parfaitement aux modèles Gilson™ Pipetman.
  • Produit très résistant à la rupture et dimensionnellement stable, résistant à la chaleur jusqu’à environ +140°C ; résistant au froid jusqu’à 190°C
  • Autoclavables
  • Exempt de métaux lourds
  • Conforme aux normes ISO 9001
  • Testé afin de répondre aux normes internationales DIN ISO 8655
  • L’extrémité liquide est biseautée de façon à ce que la quantité de liquide au niveau de la pointe de la pipette soit inférieure. La surface de contact des liquides pipetés est ainsi réduite et la précision du pipetage augmente
  • Parfaitement adaptées aux modèles Gilson™ Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 10 à 200 μl
Couleur Jaune
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ISO 9001, DIN ISO 8655
Format En vrac
Quantité 500/boîte
À utiliser avec (équipement) Eppendorf, Gilson Pipetman P200, Gilson Pipetman P100, Gilson Pipetman P20