Learn More
Greiner Bio-One Pointes de pipettes en polypropylène de grade supérieur
Description
- Produit très résistant à la rupture et dimensionnellement stable, résistant à la chaleur jusqu’à environ +140°C ; résistant au froid jusqu’à 190°C
- Autoclavables
- Exempt de métaux lourds
- Conforme aux normes ISO 9001
- Testé afin de répondre aux normes internationales DIN ISO 8655
- L’extrémité liquide est biseautée de façon à ce que la quantité de liquide au niveau de la pointe de la pipette soit inférieure. La surface de contact des liquides pipetés est ainsi réduite et la précision du pipetage augmente
- Parfaitement adaptées aux modèles Gilson™ Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200
Specifica
Specifica
| Volume (métrique) | 200 à 1000 μl |
| Couleur | Bleu |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 9001, DIN ISO 8655 |
| Format | En vrac |
| Quantité | 250/paquet |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Finnpipette, Eppendorf, Gilson Pipetman P1000 |
| Matériau | Polypropylène |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?