Learn More
MP Biomedicals™ Milieu d’amélioration à forte croissance sans L-glutamine
Code produit 11490355 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11490355 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11490355 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091233754
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.85€
    70.35€ / 500mL
    Économisez 3.50€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Recommandé pour la croissance des cellules sur les microporteurs.
Le milieu d’amélioration à forte croissance, sans L-glutamine, est une modification du DMEM dans laquelle 3,6 g/l de fructose est substitué par du glucose, ce qui permet un meilleur contrôle du pH et des rendements cellulaires plus élevés. Le fructose est métabolisé plus lentement que le glucose, ce qui entraîne une accumulation d’acide plus lente.
Spécification
Forme Liquide
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Sans additif Sans glutamine
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 mL
Contenu et stockage Stockage à 4°C
Description Milieu d’amélioration à forte croissance