Learn More
MP Biomedicals™ Milieu d’amélioration à forte croissance
Code produit 11400295 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 10 L
Conditionnement:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400295 1 x 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11400295 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091033822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    74.55€ / 10L
    Économisez 3.75€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Recommandé pour la croissance et le support des cellules sur des matrices de microporteurs.
Le milieu d’amélioration à forte croissance est une modification du DMEM dans laquelle 3,6 g/l de fructose est substitué par du glucose, ce qui permet un meilleur contrôle du pH et des rendements cellulaires plus élevés. Le fructose est métabolisé plus le
Spécification
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture cellulaire
Avec additifs Glutamine
Sans additif Sans bicarbonate de sodium
À utiliser avec (application) Cultures de microporteurs
Quantité 1 x 10 L
pH 7,3 à 8,3
Contenu et stockage Stockage à 4°C
Description Milieu d’amélioration à forte croissance