Learn More
Kartell™ Nacelles de pesée en polystyrène hautement résistantes aux chocs
Code produit 12627805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
7 ml
30 ml
100 ml
250 ml
Couleur:
Blanc
Noir
Forme:
Carré
Diamant
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Forme Conditionnement
12627805 7 ml Blanc Carré 1000 pièces
10447512 5 ml Blanc Diamant 1000 pièces
10325962 5 ml Noir Diamant 1000 pièces
10662163 30 ml Blanc Diamant 500 pièces
10192122 30 ml Noir Diamant 500 pièces
10738294 100 ml Blanc Diamant 250 pièces
10345812 100 ml Noir Diamant 250 pièces
10736962 100 ml Blanc Carré 1000 pièces
10325781 250 ml Blanc Carré 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12627805 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 1110300
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Constituent un système simple et peu coûteux de pesée de n’importe quel milieu.
  • Nacelles de pesée légères
  • Non contaminantes (en HIPS avec surface hydrophobe)
  • Très facilement façonnables pour prendre la forme d’un entonnoir
  • Disponibles en deux modèles : diamant (DS) et carré (SQ) 
  • Modèle DS disponible en blanc ou noir pour une meilleure visibilité de la trace de l’échantillon sur la nacelle
  • Tare reproductible : variation de lot à lot inférieure à 5 %
  • Antistatiques
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 7 ml
Couleur Blanc
Matériau Polystyrène
Forme Carré
Type Nacelle de pesée
Dimensions (L x l x H) 43 x 43 x 8 mm
Longueur (métrique) 43 mm
Largeur (métrique) 43 mm
Hauteur (métrique) 8 mm
Poids (métrique) 0.5 g