Learn More
UVP Lampe UV haute intensité à ondes longues
Code produit 12883009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance en watts:
100 W
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance en watts unitSize
12883009 100 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12883009 Fournisseur UVP Code fournisseur 95012707
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Tension 230 V
Puissance en watts 100 W
Alimentation électrique 100 W, 230 V, 60 Hz
Intensité lumineuse 21 700/8900 μW/cm2
Type de produit Lampe UV à longue longueur d’onde et haute intensité