Learn More
UVP Lampe d’inspection de plaquettes haute intensité
Code produit 11760597
Change view
Click to view available options
Wavelength:
365 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength unitSize
11760597 365 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11760597 Fournisseur UVP Code fournisseur 95012704
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Filtre jaune coupant longueurs d'onde <500nm, 3 raies mercure: 543nm, 574nm, 576nm, Tête pivotante à 360°, Poids 6kg
Spécification
Tension 115 V
Puissance en watts 100 W
Wavelength 365 nm
Modèle B-100YP
Type de produit Lampe d’inspection de plaquettes haute intensité