Learn More
Merck Pompes à haut rendement
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Type de pompe:
Pompe à vide
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les débits élevés réduisent le temps de filtration
- Composants internes résistants aux produits chimiques en option pour assurer la compatibilité de la pompe avec les vapeurs corrosives
- La conception portable permet un partage aisé entre les stations de travail
Spécification
Spécification
| Comprend | Tubulure de 70 cm de 6,35 mm et filtre Millex™-FA50 |
| Certifications/Conformité | Homologué UL et marqué CE |
| Alimentation électrique | 100 V 50/60 Hz |
| Type de pompe | Pompe à vide |