Learn More
Merck Pompes haut débit
Code produit 10542975 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Fréquence:
50 Hz
60 Hz
Tension:
115 V
220 V
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Fréquence Tension unitSize
10542975 50 Hz 220 V 1 pièce
10295413 60 Hz 115 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10542975 Fournisseur Merck Code fournisseur WP6222050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3079.70€
    2199.92€ / 1 pièces
    Économisez 879.78€
    28% de réduction
Expédition estimée: 22-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inclut une conception à piston pour une plus grande puissance
Fourni avec 70 cm de tube de 6,35 mm (1/4 in) et un Millex Filtre FA50 pour protection contre l'humidité en ligne
  • Fabriqué en fonte d’aluminium
  • 1/4 in Raccord cannelé cranté
  • Type d'alimentation en filtration : Pompe à vide
Certifications
Homologué UL, marqué CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend 70 cm de tubulure de diamètre interne 0,25 in, filtre FA50 Millex™ pour une protection contre l’humidité en ligne
Certifications/Conformité UL, CE
Alimentation électrique 220 V 50 Hz
Matériau Fonte d’aluminium
Poids (impériale) 11,7 lb
Poids (métrique) 5,3 kg
Débit 34 l/min
Fréquence 50 Hz
Hauteur totale (impériale) 8 in
Hauteur totale (métrique) 20,3 cm
Longueur totale (impériale) 10 in
Longueur totale (métrique) 25,4 cm
Largeur totale (impériale) 9 in
Type de pompe Pompe à vide haute capacité
Pression maximale 5,4 bar
Tension 220 V