Learn More
SP Genevac™ Refroidisseur haute performance pour Rocket Synergy 2
Code produit 10583838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0 à 13 l/min.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit
10583838 0 à 13 l/min.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10583838 Fournisseur SP Genevac™ Code fournisseur CH23050B
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Offre une meilleure récupération des solvants.
  • Séchage efficace des échantillons
  • Utilise un mélange d’eau à 50 % et de mono-éthylène glycol
  • Pour une utilisation avec le kit de connexion (Genevac N/P/70-1183)
Spécification
Type de condenseur Refroidissement à l’eau
Débit 0 à 13 l/min.
Type Refroidisseur / recycleur
Alimentation électrique 100 V 60 Hz, 100 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, 220 V 60 Hz, 230 V 50 Hz