Learn More
BUCHI Ensemble en verre de condenseur haute performance
Code produit 17375409 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
R-300, R-210, R-215
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17375409 R-300, R-210, R-215 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17375409 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11066562
Expédition estimée: 21-12-2026
Comprend un flacon récepteur de 1 litre, la tubulure requise et une pince à rodage. À utiliser avec Rotavapor Le R-300 est doté d'un revêtement de sécurité P+G.
Recommandé dans les cas suivants :
  • Pour la réduction des émissions de solvants
  • Pour un fonctionnement à une différence de température plus élevée (Δ >T 20 °C) et des valeurs de pression inférieures
  • Pour la distillation de solvants à faible point d’ébullition
  • Si un traitement plus rapide et un taux de distillation plus élevé sont requis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (équipement) R-300, R-210, R-215
Comprend Flacon récepteur (1 L), tubulure requise et collier de joint sphérique
Matériau (revêtement) Plastique, verre