Learn More
Fisherbrand™ Système de blocage numérique de haute précision
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Appareil de secours à haute puissance pour température rapide : 25° C à 100° C en 15 minutes seulement
- Le rotor et les deux clés simples à utiliser permettent d’accéder à l’interface interactive pour une configuration et une utilisation rapides et précises
- L’écran numérique clair est facile à lire de loin pour une réassurance immédiate.
- Minuteur pratique, avec alarme sonore, pour le chronométrage de la réaction et de la fonction, par exemple démarrage / arrêt retardé du système de chauffage
- La large gamme de blocs intermittents vous permet de mélanger et faire correspondre les tubes d’échantillon comme vous le souhaitez avec l’outil d’extraction fourni en standard pour un retrait facile et sûr des blocs
- Le couvercle de sécurité facultatif protège les échantillons de la laboratoire et les utilisateurs de tout contact accidentel avec des blocs chauds
- Coupure en cas de surchauffe permettant de protéger les échantillons et le lieu de travail
- La fabrication robuste et de haute qualité en aluminium à paroi mince et en plastique résistant aux produits chimiques est durable dans les environnements exigeants
- Enflure compact pour optimiser l’utilisation de l’espace sur la table
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 1,7 à 16,9 onces |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 50 à 500 ml |
| Matériau de la cuve | Aluminium |
| Matériau | Plastique résistant aux produits chimiques |
| No. of Places | 2 |
| Type de prise | EU |
| Humidité relative | 80% |
| Plage de températures (métrique) | 5 °C à 200 °C |
| Type | Bloc sec |
| Afficher plus |