Learn More
Sartorius™ Écran de protection en verre haute performance Secura26
Tous les produits Sartorius ProduitsDescription
- Utilisé pour augmenter les performances de pesée des balances avec une lisibilité de 0,002 mg
- (Fourni sans balance)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Balances de laboratoire Secura |
| Type | Pare-vent |