Learn More
Cole-Parmer™ Armoire de visualisation à ultraviolets haute performance
Code produit 15415104 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Wavelength:
365 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength unitSize
15415104 365 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15415104 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9762125
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette armoire pour une visualisation optimale des échantillons avec une illumination UV uniforme. L’armoire de visualisation à ultraviolets haute performance Cole-Parmer™ comprend des tubes UV 15 watts haute intensité. Les commutateurs de commande permettant de sélectionner la lumière UV ou la lumière blanche sont commodément placés sur le dessus de l’armoire.
  • Intensité : 2000 μW/ cm²
  • Le hublot d’observation en caoutchouc souple procure une zone de visualisation confortable avec un espace pour les lunettes
  • Bloquez la lumière ambiante avec le rideau d’accès léger
  • Protégez vos yeux avec un filtre de contrôle du contraste
  • Le panneau inférieur amovible permet de placer l’armoire sur des échantillons volumineux ou un transilluminateur
  • Le rideau d’accès léger bloque la lumière ambiante
  • Le modèle comprend quatre tubes UV à ondes longues montés sur un côté de l’armoire
Spécification
Puissance en watts 4 x 15 W
Wavelength 365 nm
Dimensions (L x l x H) 23,375 x 15,75 x 13 in
Alimentation électrique 4 x 15 W, 230 V, 50 Hz
Type de produit Négatoscope UV