Learn More
UVP Transilluminateur à intensité variable UV hautes performances
Code produit 12803938
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Wavelength unitSize
12803938 254 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12803938 Fournisseur UVP Code fournisseur 95042702
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les transilluminateurs haute performance d’UVP sont tubes de 25 W et disposent d’un filtre spécialement conçu qui émet la lumière la plus uniforme possible à partir d’une unité à base de tubes.
Les unités sont dotées d’un dessus en acier inox facile à nettoyer et d’un couvercle anti-UV à charnière pour protéger l’utilisateur. Les réglages d’intensité élevée, moyenne et faible rendent l’unité adaptée à la visualisation et à la coupe de bande. Un ventilateur interne améliore la durée de vie du tube. Dimensions : 337 mm x 486 mm x 143 mm
Spécification
Wavelength 254 nm