Learn More
- Home
- Products
- Thermomètres et mesure de la température
- Thermomètres manuels
- Brannan™ Thermomètre de laboratoire de précision avec étalonnage traçable en 3 points
Brannan™ Thermomètre de laboratoire de précision avec étalonnage traçable en 3 points
Code produit 17863298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-1 °C à 101 °C
-1 °C à 250 °C
-1°C à 201°C
-1°C à 51°C
-10°C à +110°C
-10°C à +150°C
-10°C à +50°C
-100°C à +50°C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
-35°C à +50°C
-50°C à +50°C
0°C à 40°C
Subdivision:
0,1°C
0,2°C
0,5°C
1°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
20,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
27 product options available for selection
| Code produit | Plage de températures (métrique) | Subdivision | Type d’immersion | Longueur (métrique) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17863298 | -20°C à +110°C | 0,5°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17883018 | -1 °C à 101 °C | 0,2°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17873298 | -1 °C à 250 °C | 1°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17883038 | -50°C à +50°C | 1°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17803308 | 0°C à 40°C | 0,1°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17873038 | -10°C à +150°C | 1°C | immersion partielle | 20,5 cm | 1 pièce |
| 17822988 | -1°C à 51°C | 0,1°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17813038 | -1°C à 51°C | 0,2°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17803038 | -35°C à +50°C | 0,5°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17823018 | -1 °C à 250 °C | 1°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17873018 | 0°C à 40°C | 0,2°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17893028 | 0°C à 40°C | 0,2°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17823038 | -20°C à +110°C | 0,5°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17833308 | -20°C à +150°C | 0,5°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17853308 | -100°C à +50°C | 1°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17843308 | -1°C à 201°C | 0,5°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17853078 | -1°C à 51°C | 0,2°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17883068 | -1 °C à 101 °C | 0,2°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17843118 | -10°C à +150°C | 1°C | Immersion totale | 20,5 cm | 1 pièce |
| 17863048 | 0°C à 40°C | 0,1°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17813108 | -10°C à +50°C | 0,5°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17893298 | -35°C à +50°C | 0,5°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17823308 | -20°C à +150°C | 0,5°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17833118 | -10°C à +110°C | 1°C | immersion partielle | 20,5 cm | 1 pièce |
| 17813308 | -1°C à 201°C | 0,5°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17823118 | -1°C à 51°C | 0,1°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17853118 | -10°C à +110°C | 1°C | Immersion totale | 20,5 cm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
17863298
Fournisseur
Brannan™
Code fournisseur
50/521/0
-
84.70€
77.81€ / 1 pièces
Économisez 6.89€
8% de réduction
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Une gamme de thermomètres à alcool de haute précision, fournis avec un certificat d'étalonnage
- Remplissage sans mercure sûr
- Présenté dans un cylindre en carton robuste pour le rangement
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
| Points d’étalonnage | 0 °C, 35 °C, 90 °C |
| Certifications/Conformité | Trazable en el Reino Unido según los estándares nacionales ISO 9001 |
| Type d’immersion | immersion partielle |
| Longueur (métrique) | 30,5 cm |
| Matériau | Verre |
| Remplissage du thermomètre | Alcool bleu |
| Température max. (impériale) | 230°F |
| Température max. (métrique) | 110°C |
| Température (impériale) min. | -4°F |
| Température min. (métrique) | -20°C |
| Plage de températures (impériale) | -4°F à +230°F |
| Plage de températures (métrique) | -20°C à +110°C |
| Précision | ±1.0 °C |
| Subdivision | 0,5°C |
| Immersion Length | 76 mm |
| Largeur (métrique) | 1.2 cm |
| Afficher plus Afficher moins |