Learn More
- Home
- Products
- Thermomètres et mesure de la température
- Thermomètres manuels
- Brannan™ Thermomètre de laboratoire de précision avec étalonnage traçable en 3 points
Brannan™ Thermomètre de laboratoire de précision avec étalonnage traçable en 3 points
Code produit 17873038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-1 °C à 101 °C
-1 °C à 250 °C
-1°C à 201°C
-1°C à 51°C
-10°C à +110°C
-10°C à +150°C
-10°C à +50°C
-100°C à +50°C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
-35°C à +50°C
-50°C à +50°C
0°C à 40°C
Subdivision:
0,1°C
0,2°C
0,5°C
1°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
20,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
27 product options available for selection
| Code produit | Plage de températures (métrique) | Subdivision | Type d’immersion | Longueur (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 17873038 | -10°C à +150°C | 1°C | immersion partielle | 20,5 cm | 1 pièce |
| 17863298 | -20°C à +110°C | 0,5°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17883018 | -1 °C à 101 °C | 0,2°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17873298 | -1 °C à 250 °C | 1°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17883038 | -50°C à +50°C | 1°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17803308 | 0°C à 40°C | 0,1°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17822988 | -1°C à 51°C | 0,1°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17813038 | -1°C à 51°C | 0,2°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17803038 | -35°C à +50°C | 0,5°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17823018 | -1 °C à 250 °C | 1°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17873018 | 0°C à 40°C | 0,2°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17893028 | 0°C à 40°C | 0,2°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17823038 | -20°C à +110°C | 0,5°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17833308 | -20°C à +150°C | 0,5°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17853308 | -100°C à +50°C | 1°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17843308 | -1°C à 201°C | 0,5°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17853078 | -1°C à 51°C | 0,2°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17883068 | -1 °C à 101 °C | 0,2°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17843118 | -10°C à +150°C | 1°C | Immersion totale | 20,5 cm | 1 pièce |
| 17863048 | 0°C à 40°C | 0,1°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17813108 | -10°C à +50°C | 0,5°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17893298 | -35°C à +50°C | 0,5°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17823308 | -20°C à +150°C | 0,5°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17833118 | -10°C à +110°C | 1°C | immersion partielle | 20,5 cm | 1 pièce |
| 17813308 | -1°C à 201°C | 0,5°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17823118 | -1°C à 51°C | 0,1°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17853118 | -10°C à +110°C | 1°C | Immersion totale | 20,5 cm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
17873038
Proveedor
Brannan™
N.º de proveedor
50/531/0
-
84.70€
77.81€ / 1 pièces
Économisez 6.89€
8% de réduction
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Une gamme de thermomètres à alcool de haute précision, fournis avec un certificat d'étalonnage
- Remplissage sans mercure sûr
- Présenté dans un cylindre en carton robuste pour le rangement
- Fabriqué au Royaume-Uni
Especificaciones
Especificaciones
| Points d’étalonnage | 0 °C, 35 °C, 90 °C |
| Certifications/Conformité | Trazable en el Reino Unido según los estándares nacionales ISO 9001 |
| Type d’immersion | immersion partielle |
| Longueur (métrique) | 20,5 cm |
| Matériau | Verre |
| Remplissage du thermomètre | Alcool bleu |
| Température max. (impériale) | 302°F |
| Température max. (métrique) | 150°C |
| Température (impériale) min. | 14°F |
| Température min. (métrique) | -10° C |
| Plage de températures (impériale) | 14 °F à 302 °F |
| Plage de températures (métrique) | -10°C à +150°C |
| Précision | ±1.0 °C |
| Subdivision | 1°C |
| Immersion Length | 76 mm |
| Largeur (métrique) | 1.2 cm |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?