Learn More
- Home
- Products
- Thermomètres et mesure de la température
- Thermomètres manuels
- Brannan™ Thermomètre de laboratoire de précision avec étalonnage traçable en 3 points
Brannan™ Thermomètre de laboratoire de précision avec étalonnage traçable en 3 points
Code produit 17893298
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-1 °C à 101 °C
-1 °C à 250 °C
-1°C à 201°C
-1°C à 51°C
-10°C à +110°C
-10°C à +150°C
-10°C à +50°C
-100°C à +50°C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
-35°C à +50°C
-50°C à +50°C
0°C à 40°C
Subdivision:
0,1°C
0,2°C
0,5°C
1°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
20,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
27 product options available for selection
| Code produit | Plage de températures (métrique) | Subdivision | Type d’immersion | Longueur (métrique) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17893298 | -35°C à +50°C | 0,5°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17863298 | -20°C à +110°C | 0,5°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17883018 | -1 °C à 101 °C | 0,2°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17873298 | -1 °C à 250 °C | 1°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17883038 | -50°C à +50°C | 1°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17803308 | 0°C à 40°C | 0,1°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17873038 | -10°C à +150°C | 1°C | immersion partielle | 20,5 cm | 1 pièce |
| 17822988 | -1°C à 51°C | 0,1°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17813038 | -1°C à 51°C | 0,2°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17803038 | -35°C à +50°C | 0,5°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17823018 | -1 °C à 250 °C | 1°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17873018 | 0°C à 40°C | 0,2°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17893028 | 0°C à 40°C | 0,2°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17823038 | -20°C à +110°C | 0,5°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17833308 | -20°C à +150°C | 0,5°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17853308 | -100°C à +50°C | 1°C | Immersion totale | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17843308 | -1°C à 201°C | 0,5°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17853078 | -1°C à 51°C | 0,2°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17883068 | -1 °C à 101 °C | 0,2°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17843118 | -10°C à +150°C | 1°C | Immersion totale | 20,5 cm | 1 pièce |
| 17863048 | 0°C à 40°C | 0,1°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17813108 | -10°C à +50°C | 0,5°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17823308 | -20°C à +150°C | 0,5°C | immersion partielle | 30,5 cm | 1 pièce |
| 17833118 | -10°C à +110°C | 1°C | immersion partielle | 20,5 cm | 1 pièce |
| 17813308 | -1°C à 201°C | 0,5°C | Immersion totale | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17823118 | -1°C à 51°C | 0,1°C | immersion partielle | 40,5 cm | 1 pièce |
| 17853118 | -10°C à +110°C | 1°C | Immersion totale | 20,5 cm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Une gamme de thermomètres à alcool de haute précision, fournis avec un certificat d'étalonnage
- Remplissage sans mercure sûr
- Présenté dans un cylindre en carton robuste pour le rangement
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
| Points d’étalonnage | 0 °C, 35 °C |
| Certifications/Conformité | Trazable en el Reino Unido según los estándares nacionales ISO 9001 |
| Type d’immersion | Immersion totale |
| Longueur (métrique) | 30,5 cm |
| Matériau | Verre |
| Remplissage du thermomètre | Alcool bleu |
| Température max. (impériale) | 122°F |
| Température max. (métrique) | 50°C |
| Température (impériale) min. | -31°F |
| Température min. (métrique) | -35°C |
| Plage de températures (impériale) | -31 °F à +122 °F |
| Plage de températures (métrique) | -35°C à +50°C |
| Précision | ±1.0 °C |
| Subdivision | 0,5°C |
| Largeur (métrique) | 1.2 cm |
| Afficher plus Afficher moins |