Learn More
Brannan™ Thermomètre de laboratoire de précision avec étalonnage traçable en 3 points
Code produit 17813308
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-1 °C à 101 °C
-1 °C à 250 °C
-1°C à 201°C
-1°C à 51°C
-10°C à +110°C
-10°C à +150°C
-10°C à +50°C
-100°C à +50°C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
-35°C à +50°C
-50°C à +50°C
0°C à 40°C
Subdivision:
0,1°C
0,2°C
0,5°C
1°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
20,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Subdivision Type d’immersion Longueur (métrique) unitSize
17813308 -1°C à 201°C 0,5°C Immersion totale 40,5 cm 1 pièce
17863298 -20°C à +110°C 0,5°C immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17883018 -1 °C à 101 °C 0,2°C immersion partielle 40,5 cm 1 pièce
17873298 -1 °C à 250 °C 1°C immersion partielle 40,5 cm 1 pièce
17883038 -50°C à +50°C 1°C immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17803308 0°C à 40°C 0,1°C immersion partielle 40,5 cm 1 pièce
17873038 -10°C à +150°C 1°C immersion partielle 20,5 cm 1 pièce
17822988 -1°C à 51°C 0,1°C Immersion totale 40,5 cm 1 pièce
17813038 -1°C à 51°C 0,2°C Immersion totale 40,5 cm 1 pièce
17803038 -35°C à +50°C 0,5°C immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17823018 -1 °C à 250 °C 1°C Immersion totale 40,5 cm 1 pièce
17873018 0°C à 40°C 0,2°C immersion partielle 40,5 cm 1 pièce
17893028 0°C à 40°C 0,2°C Immersion totale 40,5 cm 1 pièce
17823038 -20°C à +110°C 0,5°C Immersion totale 30,5 cm 1 pièce
17833308 -20°C à +150°C 0,5°C Immersion totale 30,5 cm 1 pièce
17853308 -100°C à +50°C 1°C Immersion totale 30,5 cm 1 pièce
17843308 -1°C à 201°C 0,5°C immersion partielle 40,5 cm 1 pièce
17853078 -1°C à 51°C 0,2°C immersion partielle 40,5 cm 1 pièce
17883068 -1 °C à 101 °C 0,2°C Immersion totale 40,5 cm 1 pièce
17843118 -10°C à +150°C 1°C Immersion totale 20,5 cm 1 pièce
17863048 0°C à 40°C 0,1°C Immersion totale 40,5 cm 1 pièce
17813108 -10°C à +50°C 0,5°C immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17893298 -35°C à +50°C 0,5°C Immersion totale 30,5 cm 1 pièce
17823308 -20°C à +150°C 0,5°C immersion partielle 30,5 cm 1 pièce
17833118 -10°C à +110°C 1°C immersion partielle 20,5 cm 1 pièce
17823118 -1°C à 51°C 0,1°C immersion partielle 40,5 cm 1 pièce
17853118 -10°C à +110°C 1°C Immersion totale 20,5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Code produit 17813308 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 50/515/0
Thermomètre de laboratoire de haute précision, livré avec certificat d'étalonnage.
  • Une gamme de thermomètres à alcool de haute précision, fournis avec un certificat d'étalonnage
  • Remplissage sans mercure sûr
  • Présenté dans un cylindre en carton robuste pour le rangement
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Points d’étalonnage 0 °C, 35 °C, 90 °C
Certifications/Conformité Trazable en el Reino Unido según los estándares nacionales ISO 9001
Type d’immersion Immersion totale
Longueur (métrique) 40,5 cm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Alcool bleu
Température max. (impériale) 394 °F
Température max. (métrique) 201 °C
Température (impériale) min. 30 °F
Température min. (métrique) -1 °C
Plage de températures (impériale) 30 °F à 394 °F
Plage de températures (métrique) -1°C à 201°C
Précision ±1.0 °C
Subdivision 0,5°C
Largeur (métrique) 1.2 cm