Learn More
Beckman Coulter Life Sciences Diffuseur haute pression
Code produit 31777229 Tous les produits Beckman Coulter Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
1 CFM HPD 3/8 in. Barb
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Conditionnement
31777229 1 CFM HPD 3/8 in. Barb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777229 Fournisseur Beckman Coulter Life Sciences Code fournisseur 208073213
Expédition estimée: 27-11-2026
Faisant partie du système de surveillance des installations MET ONE.
  • Diffuseur haute pression pour les essais de conduites de gaz sous pression
  • Débit 28,3 L/min, 1,0 CFM
  • 1 cm d’épile et 3/8 de pouce. Liens avec les barbs
Spécification
Type de produit Diffuseur haute pression
Type d’affichage Aucun
Type de connexion 1 CFM HPD 3/8 in. Barb
À utiliser avec (équipement) Beckman Coulter Analyseur