Learn More
Idex Raccords haute pression, volume mort zéro
Code produit 13010410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,01 po
0,02 in
Volume balayé:
0,071 µl
0,283 μl
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Volume balayé Conditionnement
13010410 0,01 po 0,071 µl 1 pièce
13040390 0,02 in 0,283 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13010410 Fournisseur Idex Code fournisseur 0201437
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-11-2026
Les raccords PEEK ZDV fournissent des résultats précis
  • Circuit de liquide PEEK inerte
  • Configuration à cône 10-32
Spécification
Type Raccord union
Diamètre (impériale) interne 0,01 po
Pression nominale 6000 psi
Volume balayé 0,071 µl
Quantité Each
Matériau PEEK
À utiliser avec (équipement) Tubulure de 1/16 in de D.E.