Learn More
Greiner Bio-One Couvercles pour microplaques en PS haut profil
GREENER_CHOICE
Code produit 10701401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Anneaux de condensation:
Oui
Nb par paquet:
1
Nbre par carton:
100
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Anneaux de condensation Nb par paquet Nbre par carton unitSize
10701401 Stériles Oui 1 100 100 pièces
10375102 Non stérile Oui 1 100 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10701401 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 656171
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les microplaques à 96 puits non-traitées pour culture tissulaire. Les couvercles pour microplaques en PS haut profil Greiner Bio-One sont exempts de DNase, de RNase et d’ADN humain.
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène, non cytotoxique
  • Offre une protection contre la contamination et l’évaporation pendant le stockage des échantillons et la culture cellulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Stérilité Stériles
Hauteur (métrique) 9 mm
Anneaux de condensation Oui
Nbre par carton 100
Nb par paquet 1
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic, sauf indication contraire.