Learn More
Cytiva dNTP à haute pureté
Code produit 11535115 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
dATP
dCTP
dGTP
dTTP
Conditionnement:
250mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11535115 dTTP 250mg
11505115 dATP 250mg
11525115 dGTP 250mg
11515115 dCTP 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11535115 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 27188004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.87€
    532.63€ / 250mg
    Économisez 85.24€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Utilisés pour l’amplification, le séquençage didésoxy, le marquage, la mutagenèse, la synthèse d’ADNc et le profilage d’expression. Cytiva Les dNTP de haute pureté sont testés fonctionnellement dans une longue PCR* à quantifier par PCR pour un séquençage de haute qualité.
  • Haute pureté : > 98 % de triphosphate, tel que confirmé par analyse chromatographique et spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) 31P
  • Fourni sous forme de solides et également disponible en solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Solide
Type de produit dTTP
Contenu et stockage -20°C
Pureté ≥ 98 % de triphosphate
Quantité 250 mg
À utiliser avec (application) Amplification, séquençage didésoxy, marquage, mutagenèse, synthèse d’ADNc et profilage d’expression