Learn More
Thermo Scientific™ High-Purity Glucoside Detergents
Code produit 11871445 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Type de réactif:
Détergent (pur)
n-Nonyl-β-D-glucoside (NG)
Conditionnement:
1g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de réactif Conditionnement
11871445 5 g Détergent (pur) 5g
30245032 1 g n-Nonyl-β-D-glucoside (NG) 1g
30245400 5 g n-Nonyl-β-D-glucoside (NG) 5g
11841465 5 g Détergent (pur) 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11871445 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 28310
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Glucoside detergents are a class of non-ionic detergents commonly used in biochemical and biophysical research. These detergents are derived from glucose and possess unique properties that make them suitable for various applications.
Glucoside detergents are a class of non-ionic detergents commonly used in biochemical and biophysical research. These detergents are derived from glucose and possess unique properties that make them suitable for various applications. Glucoside detergents are known for their mildness, biocompatibility, and ability to solubilize and stabilize a wide range of biomolecules, including membrane proteins. Glucoside detergents are also compatible with many downstream applications, such as protein purification, crystallization, and structural studies.
Points clés :
  • Détergent non ionique de bas poids moléculaire
  • Efficace pour solubiliser les protéines membranaires
  • Moins stable et moins couramment utilisé que l’octylthioglucoside (OTG)
  • Peuvent être éliminés d’une solution par dialyse
  • Optiquement transparent ; faible absorbance à 280 nm
Propriétés du détergent :
  • Autres dénominations : Octyl-bêta-glucoside, OG, octyl-bêta-glucopyranoside
  • Dénomination chimique : n-Octyl-β-D-glucoside
  • Poids moléculaire : 292,37
  • Classe de détergent : Non ionique
  • Nombre d'agrégation : 27
  • Poids moléculaire micellaire : 8000
  • Concentration micellaire critique (CMC) : 23 à 25 mM (0,6716 à 0,7300 %, p / v)
  • Point de trouble : > 100°C
  • Dialysable : Oui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Détergent
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Forme Poudre
Type de réactif Détergent (pur)
Quantité 5 g
Usage exclusivement réservé à la recherche.