Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Idéal pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, environnementales, de traitement des semi-conducteurs, alimentaires et de boissons, d’autoanalyseurs et nucléaires
- Substances extractibles faibles avec de l’eau déminéralisée et des acides, haute résistance aux contraintes et à la fissuration
- Résine conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.1550)
- La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Plage de températures : -195 à +260°C (-320 à +500°F)
- Stérilisation par autoclave, oxyde d’éthylène, irradiation aux rayons gamma et chaleur sèche
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 1/16 in |
| Diamètre (métrique) interne | 1,6 mm |
| Matériau | PFA |
| Diamètre (impériale) externe | 1/8 po |
| Diamètre (métrique) externe | 3,2 mm |
| Longueur totale (impériale) | 25 pieds |
| Longueur totale (métrique) | 7,6 m |
| Épaisseur (impériale) | 0,313 po |
| Épaisseur (métrique) | 0,8 mm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?