Learn More
Cytiva Kit rNTP haute pureté
Code produit 10655355 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 25 μmol
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10655355 4 x 25 μmol 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10655355 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 27202501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.44€
    259.62€ / 1 kits
    Économisez 37.82€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
À utiliser pour la transcription in vivo ou pour les réactions nécessitant des rNTP à grande pureté. Cytiva Life Sciences™ Le kit rNTP haute pureté est facile à utiliser et offre des solutions permettant de gagner du temps.
  • Chaque lot est testé pour la contamination par ribonucléase afin d’assurer le succès de votre application
  • Haute pureté : > 98% de triphosphate
  • Dans un kit pratique contenant de l’ATP, du CTP, du GTP et de l’UTP dans des tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Liquide
Description Solutions rapides et faciles à utiliser pour la transcription in vitro ou pour les réactions exigeant des rNTP de haute pureté.
pH 7,5
Type de produit Kit rNTP, solutions de 100 mM (ATP, CTP, GTP, UTP)
Concentration 100 mM
Pureté ≥ 98 % de triphosphate
Quantité 4 x 25 μmol
À utiliser avec (application) transcription in-vitro, amplification, séquençage didésoxy, marquage, mutagénèse, synthèse d’ADNc et profilage d’expression