Learn More
Cytiva Solutions rNTP haute pureté
Code produit 10784737 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Liquide
Type de produit:
ATP, solution de 100 mM
CTP, solution de 100 mM
GTP, solution de 100 mM
UTP, solution de 100 mM
Quantité:
25 μmol
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Type de produit Quantité Conditionnement
10784737 Liquide GTP, solution de 100 mM 25 μmol 1 pièce
10136184 Liquide CTP, solution de 100 mM 25 μmol 1 pièce
10004164 Liquide UTP, solution de 100 mM 25 μmol 1 pièce
10676505 Liquide ATP, solution de 100 mM 25 μmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10784737 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 27207601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.58€
    84.25€ / 1 pièces
    Économisez 12.33€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
À utiliser pour la transcription in vivo ou pour les réactions nécessitant des rNTP à grande pureté. Cytiva Lifescience™ Les solutions rNTP de haute pureté offrent des solutions faciles à utiliser et permettant un gain de temps.
  • Chaque lot est testé pour la contamination par ribonucléase afin d’assurer le succès de votre application
  • Haute pureté : > 98% de triphosphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Liquide
Description Solutions rapides et faciles à utiliser pour la transcription in vitro ou pour les réactions exigeant des rNTP de haute pureté.
pH 7,5
Type de produit GTP, solution de 100 mM
Concentration 100 mM
Pureté ≥ 98 % de triphosphate
Quantité 25 μmol
Couleur Incolore
À utiliser avec (application) transcription in-vitro, amplification, séquençage didésoxy, marquage, mutagénèse, synthèse d’ADNc et profilage d’expression