Learn More
Chemetrics™ Photomètre DCO plage haute
Code produit 11752103
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacons CHEMetrics 0-1500 ppm HR DCO (réf. K-7360S, K-7365, K-7361S, K-7366) et flacons HR+ COD de 0 à 15 000 ppm (réf. K-7370S, K-7375, K-7371S, K-7376)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11752103 Flacons CHEMetrics 0-1500 ppm HR DCO (réf. K-7360S, K-7365, K-7361S, K-7366) et flacons HR+ COD de 0 à 15 000 ppm (réf. K-7370S, K-7375, K-7371S, K-7376) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11752103 Fournisseur Chemetrics™ Code fournisseur A7325
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Spécification
À utiliser avec (équipement) Flacons CHEMetrics 0-1500 ppm HR DCO (réf. K-7360S, K-7365, K-7361S, K-7366) et flacons HR+ COD de 0 à 15 000 ppm (réf. K-7370S, K-7375, K-7371S, K-7376)
Comprend 4 piles AAA
Type Photomètre COD (gamme haute)