Learn More
Thermo Scientific™ High Select™ Depletion Spin Columns
Code produit 15832684 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 colonnes
24 colonnes
50 ml
6 colonnes
Type de produit:
Colonne
Résine
Cible de purification:
HSA/Immunoglobuline
Protéine abondante Top14
Conditionnement:
10 pièces
24 pièces
50mL
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Cible de purification unitSize
15832684 50 ml Résine HSA/Immunoglobuline 50mL
15802684 6 colonnes Colonne HSA/Immunoglobuline 6 pièces
15812684 24 colonnes Colonne HSA/Immunoglobuline 24 pièces
15822684 10 colonnes Colonne HSA/Immunoglobuline 10 pièces
15862684 10 colonnes Colonne Protéine abondante Top14 10 pièces
15870863 50 ml Résine Protéine abondante Top14 50mL
15842684 6 colonnes Colonne Protéine abondante Top14 6 pièces
15852684 24 colonnes Colonne Protéine abondante Top14 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15832684 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A36368
Diminuez l’albumine, les immunoglobulines et d’autres protéines à forte abondance du sérum ou du plasma humain en préparation pour l’analyse par spectrométrie de masse ou pour l’électrophorèse sur gel 1D et 2D à l’aide de colonnes de centrifugation ou de résine de déplétion High Select.
L’analyse des liquides humains est souvent compliquée par la présence de concentrations élevées de protéines sériques, y compris d’albumine et d’IgG pouvant représenter plus de 70 % de la protéine sérique totale. L’élimination de l’albumine, des immunoglobulines et d’autres protéines abondantes est essentielle pour l’étude des protéines en faible abondance. Les colonnes de centrifugation et les résines pour la déplétion des protéines abondantes HSA/Immunoglobuline Thermo Scientific High Select et Top 14 permettent la déplétion des protéines les plus abondantes dans le sérum et le plasma humains pour une meilleure détection des protéines à faible abondance à l’aide d’une analyse par spectrométrie de masse ou d’une électrophorèse sur gel 1D ou 2D.
Flexible : la résine est fournie dans des formats de colonne mini et midi et en vrac pour le remplissage personnalisé
Optimisé : élimine > 95 % d’IgG et > 95 % d’albumine (HSA/immunoglobuline) ; élimine > 95 % d’IgG et > 95 % d’albumine, plus 12 autres protéines abondantes (Top 14)
Rapide : traitement des échantillons en ∼10 minutes
Économique : les colonnes de centrifugation à faible coût sont destinées à un usage unique
Transfert réduit : l’usage unique empêche le transfert de protéines et la variabilité expérimentale
La résine de déplétion HSA/immunoglobuline High Select utilise des anticorps anti-HSA et anti-immunoglobuline hautement spécifiques et immobilisés (IgG, IgA, IgM, IgD et IgE) pour éliminer l’albumine sérique humaine (HSA) et toutes les sous-classes majeures d’immunoglobulines du sérum et du plasma. La résine de déplétion des protéines abondantes High Select Top14 utilise des anticorps immobilisés hautement spécifiques pour éliminer l’albumine sérique humaine (HSA) l’albumine, l’IgG, l’IgA, l’IgM, l’IgD, l’IgE, les chaînes légères kappa et lambda, l’alpha-1 glycoprotéine acide, l’alpha-1-antitrypsine, l’alpha-2-macroglobuline, l’apolipoprotéine A1, le fibrinogène, l’haptoglobine et la transferrine du sérum, du plasma ou des liquides céphalorachidiens. Les résines sont fournies dans un format de colonne de centrifugation économique et pratique spécifiquement conçu pour un traitement en une étape et pour un usage unique ou en vrac pour le remplissage personnalisé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Résine
Gamme de produits High Select
Contenu et stockage Conservez à 2–8°C.
Marqueur ou colorant Non marqué
Conditions d’expédition Glace
Matériau de départ Plasma, sérum
Type de produit final Protéine
Étape du flux de travail Déplétion de protéines
Quantité 50 ml
Cible de purification HSA/Immunoglobuline