Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’enrichissement de phosphopeptides High-Select™ & Réactifs
Code produit 15620306 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 mL
24 réactions
30 colonnes
30 réactions
5 mL
96 pointes
Type de produit:
Agarose magnétique Fe-NTA
Colonne
Kit d’enrichissement de phosphopeptide
Kit d’enrichissement de phosphopeptides magnétique Fe-NTA
Pointe de centrifugation d’enrichissement de phosphopeptide
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
20 réactions
24 réactions
30 pièces
5mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
15620306 30 réactions Kit d’enrichissement de phosphopeptide 1 pièce
17727463 0,5 mL Kit d’enrichissement de phosphopeptides magnétique Fe-NTA 20 réactions
17737463 5 mL Agarose magnétique Fe-NTA 5mL
15693804 24 réactions Kit d’enrichissement de phosphopeptide 24 réactions
10467734 30 colonnes Colonne 30 pièces
11812134 96 pointes Pointe de centrifugation d’enrichissement de phosphopeptide 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15620306 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A32992
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
La gamme étendue High Select de kits complets prend en charge l’enrichissement de peptides phosphorylés à l’aide de résines immobilisées Fe-NTA et TiO2 dans des formats de colonnes de centrifugation, de pointes et de microbilles magnétiques conçus pour être utilisés avec l’analyse MS.
La spectrométrie de masse (MS) est un outil clé pour identifier les sites de phosphorylation des protéines et quantifier les changements de phosphorylation. Cependant, l’analyse MS de la phosphorylation des protéines est difficile en raison de la faible stœchiométrie, de l’hydrophilie élevée, de la mauvaise ionisation et de la fragmentation incomplète des phosphopeptides. En raison de la faible abondance relative des modifications de phosphorylation dans les échantillons de protéines complexes, l’enrichissement est essentiel pour une analyse MS efficace des phosphopeptides. Les kits d’enrichissement de phosphopeptides Fe-NTA et TiO2 hautement sélectifs complètent nos réactifs de lyse, de réduction, d’alkylation et de digestion, ainsi que nos colonnes de fractionnement de peptides en phase inverse C18, de centrifugation en graphite et à pH élevé, afin de fournir un flux de travail complet pour l’enrichissement de phosphopeptides.
• Pratique : tampons préformulés pour faciliter l’utilisation dans la colonne de centrifugation (Fe-NTA et TiO2) ou formats magnétiques (Fe-NTA) pour permettre le traitement parallèle de plusieurs échantillons
• Grande spécificité : récupère les phosphopeptides avec une sélectivité de > 90 %
• Meilleure récupération : enrichit plus de phosphopeptides totaux et uniques que d’autres résines disponibles sur le marché
• Couverture élevée : récupère des peptides avec des sites de phosphorylation uniques et multiples
• Évolutif : compatible avec l’automatisation, y compris l’utilisation de processeurs de particules magnétiques KingFisher
Kit d’enrichissement de phosphopeptides Fe-NTA High-Select enrichit les phosphopeptides à partir d’échantillons complexes à l’aide de résine de chélate de fer en colonnes de centrifugation. Chaque colonne peut enrichir les phosphopeptides de 0,5 à 5 mg de digestion des protéines totales comme échantillon de départ. Avec des tampons préformulés, la procédure améliorée et simplifiée enrichit jusqu’à 150 µg de phosphopeptides avec une sélectivité supérieure à 90 % en moins de 45 minutes.
Kit d’enrichissement de phosphopeptides TiO2 High-Select comprend 24 pointes de centrifugation en dioxyde de titane (TiO2) avec tampons optimisés pour faciliter la préparation de phosphopeptides enrichis. Chaque colonne peut enrichir les phosphopeptides de 0,5 à 3 mg de digestion des protéines totales comme échantillon de départ. Les tampons optimisés et la procédure simplifiée éliminent le besoin de pyrrolidine dans le tampon d’élution et le nettoyage ultérieur à l’aide de colonnes de centrifugation en graphite. L’utilisation de ce kit permet d’enrichir jusqu’à 150 µg de phosphopeptides avec une sélectivité supérieure à 90 %. Le TiO2 enrichit un ensemble unique de phosphopeptides qui complète le kit d’enrichissement de phosphopeptides Fe-NTA IMAC High Select.
Kit d’enrichissement de phosphopeptides magnétique Fe-NTA High-Select enrichit les phosphopeptides à partir d’échantillons complexes à l’aide de microbilles d’agarose magnétiques à chélate de fer. Chaque réaction est suffisante pour enrichir 250–1 000 µg de phosphopeptides à partir de 0,5–5 mg de digestion protéique totale comme échantillon de départ en moins de 45 minutes. Le kit peut également être utilisé pour enrichir des peptides chimiquement modifiés grâce à des groupes fonctionnels conçus pour être utilisés avec des résines de chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés.
Agarose magnétique Fe-NTA High Select a été spécialement conçue pour enrichir les phosphopeptides et les peptides chimiquement modifiés pour l’analyse MS. Nos microbilles superparamagnétiques de magnétite sans agrégation (Fe3O4) présentent une uniformité exceptionnelle pour des performances élevées grâce à des applications de purification manuelles et automatisées. L’agarose magnétique Fe-NTA est disponible séparément pour offrir une flexibilité dans la conception expérimentale.
Pour l’analyse haute résolution des phosphopeptides enrichis, la colonne LC recommandée pour la source Nanospray Flex est la colonne Acclaim PepMap 100 C18 LC (réf. nº 164942-164939) Pour la source EASY-Spray, la colonne LC recommandée est la colonne LC EASY-Spray C18 (n° de référence ES902 ou ES903). Les microbilles d’agarose magnétiques Fe-NTA High Select autonomes offrent une flexibilité d’échelle et de débit et peuvent être utilisées sur les plateformes manuelles et automatisées, y compris les processeurs de particules magnétiques KingFisher 96 et KingFisher Flex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Microcentrifugeuse
Type de produit Kit d’enrichissement de phosphopeptide
Gamme de produits High Select
Contenu et stockage • Colonnes de centrifugation (30)
• Bouchon Luer blanc (bouchon d’extrémité) (30)
• Tampon de liaison/lavage (2 x 20 ml)
• Tampon d’élution de phosphopeptide (7 ml)
Marqueur ou colorant Non marqué
Conditions d’expédition Glace
Matériau de départ Protéine digérée par la protéase
Type de produit final peptides
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Format Kit
Étape du flux de travail Enrichissement des peptides
Quantité 30 réactions
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • High Select Phosphopeptide Enrichment Kits & Reagents
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium hydroxide,acetonitrile, trifluoroacetic acid, lactic acid, titanium hydroxide, ethanol