Learn More
Snijders Scientific Chambre de croissance végétale haute spécification
Code produit 11941496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
MC1000
MC1750
Capacité (métrique):
1000 L
1750 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Capacité (métrique) Conditionnement
11941496 MC1750 1750 L 1 pièce
11921496 MC1000 1000 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11941496 Fournisseur Snijders Scientific Code fournisseur MC1750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La chambre de croissance végétale haute spécification offre des modèles de croissance végétale reproductible tout au long du cycle de croissance.
  • Entièrement programmable, avec jusqu’à 100 programmes et toutes les fonctionnalités nécessaires à la recherche actuelle sur la croissance végétale fonctionnant en temps réel
  • Température, humidité et éclairage réglables pour les cycles de jour et de nuit
  • Les options d’éclairage vont de 400 μmol m-2s-1 à 1 200 μmol m-2s-1 max, y compris les cycles d’atténuation et d’aube/crépuscule
  • Large plage de températures de 4°C à 50°C
  • Surface de croissance nette :0,9 à 1,8 m2 (MC1000), 1,4 à 2,8  m2 (MC1750)
  • Hauteur de croissance :1,2 m 
  • Conception universelle pour répondre à toutes les exigences de l’utilisateur en matière de tests in vivo
  • Système de refroidissement respectueux de l’environnement et économe en énergie (sans CFC)
  • Connexion Ethernet pour écran de visualisation en ligne sur PC et/ou téléphone portable Android
  • Connexion Ethernet pour la réception d’une alarme par e-mail
Spécification
Type de contrôleur mTRON T
Capacité (métrique) 1750 L
Humidité relative 40 à 95%
Plage de températures (métrique) 4°C à 50°C
Capteur d’humidité Capteur capacitif
Source d’humidité Ultrasonique
Modèle MC1750
Vitesse 0,1 à 0,5 m/s
Précision de la température ±1,0°C
Capteur Capteur capacitif
Dimensions (L x l x H) 1050 x 2415 x 2045 mm
Dimensions (L x l x H) intérieures 800 x 1850 x 1150 mm