Learn More
Eppendorf Modèle CR22N à centrifugeuse à grande vitesse
Code produit 31945334 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (H x l x P):
915 x 700 x 760 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (H x l x P) Conditionnement
31945334 915 x 700 x 760 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31945334 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 5721220012
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec des vitesses élevées allant jusqu’à 58 700 x g (rotor R27A) et une capacité allant jusqu’à 6 L par passage, la centrifugeuse CR22N est la solution optimale pour la récolte quotidienne et les tâches générales de centrifugation.
  • Vitesse de centrifugation élevée allant jusqu’à 58 700 x g avec rotor à angle fixe R27A (22 000 tr/min)
  • Capacité maximale de 6 L avec 4 bouteilles triangulaires uniques de 1,5 L
  • Plage de température : -20 à 40 °C
  • Tous les rotors maintiennent 4 °C à la vitesse maximale du rotor (sauf R27A)
  • Écran LCD couleur haute résolution 5,7 in avec 2 options de langue différentes (EN/JPN)
  • Fonction de gestion et de documentation des utilisateurs
  • Le capteur de détection du cache-rotor empêche les rotors de tourner sans cache-disque
  • Détection automatique de l’identification du rotor et système de rotor auto-verrouillant
  • Fonction de pente de décélération variable pour protéger les échantillons sensibles (à 7000 tr/min)
  • Disques vendus séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 x 1500 mL
Vitesse max. 22,000 rpm
FCR max. 58,700 x g
Réfrigéré Oui
Caractéristiques Sur pieds
Niveau sonore 64 dBA
Système d’entraînement Moteur à induction (Onduleur)
Garantie 24 mois
Type de contrôleur Écran tactile
Dimensions (H x l x P) 915 x 700 x 760 mm
Poids net 260 kg
Stockage de programmes 30 programmes, avec fonction RCF(g) / g x sec
Rotor Identification Auto-ID Instant
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 V
Type de produit Centrifugeuse à grande vitesse
Plage de températures (métrique) -20 °C à +40 °C