Description
- Vitesse de centrifugation très élevée allant jusqu’à 110 000 x g avec rotor à angle fixe R30AT (30 000 tr/min) et rotor à godet oscillant R25ST (25 000 tr/min)
- Capacité maximale de 6 L (avec 4 bouteilles triangulaires uniques de 1,5 L ou 6 bouteilles standard de 1 L)
- LCD couleur haute résolution de 6,5 in avec 10 langues différentes
- Fonctionnement multilingue (10 langues)
- Plage de température : -20 à 40 °C
- Tous les rotors maintiennent 4 °C à la vitesse maximale du rotor
- Détection immédiate de l’identification du rotor et système de rotor auto-verrouillant
- Fonction de gestion et de documentation des utilisateurs
- Le capteur de détection du cache-rotor empêche les rotors de tourner sans cache-disque
- Fonctionnement silencieux de moins de 56 dB(A) pour améliorer votre environnement de travail
- Disques vendus séparément
Specifications
Specifications
| Capacité | 4 x 1500 mL |
| Vitesse max. | 30,000 rpm |
| FCR max. | 110,000 x g |
| Réfrigéré | Oui |
| Niveau sonore | < 56 dBA |
| Système d’entraînement | Moteur à induction (Onduleur) |
| Garantie | 24 mois |
| Alimentation électrique | Triphasé, quatre fils |
| Type de contrôleur | Écran tactile |
| Dimensions (H x l x P) | 708 x 892 x 866 mm |
| Show More |