Learn More
Eppendorf High-Speed Centrifuge Model CR30NX
Code produit 31945333 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
380/400/415 V
Alimentation électrique:
Single-phase
Three-phase, Four-wire
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Alimentation électrique Conditionnement
31945333 230 V Single-phase 1 pièce
31945148 380/400/415 V Three-phase, Four-wire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31945333 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 5721300012
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
High-speed CR30NX centrifuge is an ideal solution for labs requiring exceptional speed, capacity and versatility. Available in fixed-angle or swing-bucket configuration options.
  • Very high centrifugation speed of up to 110,000 x g with fixed-angle rotor R30AT (30,000 rpm) and swing-bucket rotor R25ST (25,000 rpm)
  • Maximum capacity of 6 L (with 4 x 1.5 L unique triangular bottles or 6 x 1 L standard bottles)
  • High-resolution 6.5 inch color LCD with 10 different languages
  • Multi-lingual operation (10 languages)
  • Temperature range: -20 to 40°C
  • All rotors maintain 4°C at maximum rotor speed
  • Immediate rotor ID detection and self-locking rotor system
  • User management and documentation function
  • Rotor cover detection sensor prevents rotors from spinning without rotor covers
  • Quiet operation of less than 56dB(A) to improve your work environment
  • Rotors sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 x 1500 mL
Vitesse max. 30,000 rpm
FCR max. 110,000 x g
Réfrigéré Yes
Niveau sonore < 56 dBA
Système d’entraînement Induction Motor (Inverter)
Garantie 24 Months
Alimentation électrique Single-phase
Type de contrôleur Touch Screen
Dimensions (H x l x P) 708 x 892 x 866 mm
Poids net 310 kg
Stockage de programmes 1,000 Programs
Rotor Identification Auto-ID Instant
Tension 230 V
Type de produit High-Speed-Centrifuge
Plage de températures (métrique) -20° C to +40° C