Learn More
Corning™ Microcentrifugeuse haute vitesse
Code produit 11961961 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
6766-HS
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
11961961 6766-HS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11961961 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6766HS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1765.00€
    1646.65€ / 1 pièces
    Économisez 118.35€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Accélération rapide à une vitesse maximale de 13 300 tr/min / 16,300 x g
La microcentrifugeuse Corning LSE haute vitesse est dotée d’une interface de contrôle numérique facile à utiliser et de performances à grande vitesse pour des séparations rapides d’acides nucléiques et de protéines. Deux boutons de commande permettent de régler précisément la vitesse et le temps de fonctionnement du rotor, et les paramètres sont affichés sur les écrans LED faciles à lire. Appuyez sur le bouton Speed/G-force pour basculer l’affichage entre tr/min et force de gravitation calculée.
La microcentrifugeuse haute vitesse LSE intègre un entraînement sans balais et un système de refroidissement à air unique de façon à réduire le bruit et minimiser le chauffage des échantillons même pendant les cycles prolongés à une vitesse maximale.
  • Accélération rapide à une vitesse maximale de 13 300 tr/min / 16,300 x g
  • Complet avec accès facile, rotor de 24 x 1,5/2,0 ml ; système de contrôle numérique précis
  • Régler et visualiser la vitesse du rotor en tr/min ou force de gravitation (g-force)
  • Fonctionnement silencieux et frais, même à la vitesse maximale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alimentation électrique 50/60 Hz
Modèle 6766-HS
Dimensions (H x l x P) 21,6 x 29,3 x 23,5 cm
Type de produit Microcentrifugeuse