Learn More
Grant Instruments Mini-centrifugeuse à grande vitesse
Code produit 30274335
Change view
Click to view available options
Capacité:
12 x 1,5/2 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
30274335 12 x 1,5/2 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30274335 Fournisseur Grant Instruments Code fournisseur MICROSPIN 12 PLUS
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Centrifugeuse de bureau compacte et programmable conçue pour les laboratoires biomédicaux.
  • Microspin Le 12 Plus est utilisé pour l'extraction d'échantillons d'ARN/ADN, la sédimentation de composants biologiques, l'analyse biochimique et chimique de micro-échantillons.
  • Un moteur sans balais offre un fonctionnement silencieux à vitesse maximale et une longue durée de vie.
  • Un rotor angulaire est conçu pour accueillir 12 Eppendorf microtubes et colonnes de centrifugation.
  • Le rotor est en aluminium, il est équipé d'un couvercle de fixation et fait partie des spécifications standard de la centrifugeuse.
  • Un flux d'air constant autour du rotor réduit le risque de surchauffe des échantillons pendant le fonctionnement.
  • Des inserts de protection métalliques à l'intérieur du boîtier et du couvercle, un système d'arrêt automatique en cas de déséquilibre et un verrouillage du couvercle assurent un fonctionnement sûr. La fin de la centrifugation est signalée par un signal sonore.
  • Le bloc d'alimentation externe permet le fonctionnement de Microspin 12 Plus dans les chambres froides (à des températures ambiantes de 4 °C à 40 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 12 x 1,5/2 ml
Vitesse max. 16,220 rpm
FCR max. 15,994 x g
Affichage LCD
Hauteur (impériale) extérieure 5 in
Hauteur (métrique) extérieure 125 mm
Longueur (impériale) extérieure 9,45 in
Longueur (métrique) extérieure 240 mm
Minuteur 90 min.
Largeur (impériale) extérieure 7,87 in
Largeur (métrique) extérieure 200 mm
Certifications/Conformité CE
Type Microcentrifugeuse
Comprend Adaptadores de microtubos
Ampérage 2,5 A
Ventilée Oui
Dimensions (L x l x H) extérieures 240 x 200 x 125 mm
Type de contrôleur Contrôleur à membrane monté
Profondeur (impériale) 9,45 in
Profondeur (métrique) 240 mm
À utiliser avec (équipement) Microtubes
Modèle MicroSPIN 12 PLUS
Puissance 60 W
Plage de force maximale 53 a 15.588 xg
Plage de vitesses maximum 1.000 a 16.250 rpm
Rotor inclus Oui
Garantie 2 ans
Réfrigéré Non
Système d’entraînement Sans balais
Durée de fonctionnement 15 segundos a 90 minutos.
Étalons CE
Poids net 3.5 kg
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 V
Couleur Blanc, Bleu
Quantité 1 de chaque