Learn More
Grant Instruments™ Mini-centrifugeuse à vitesse élevée
Code produit 13445056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
12 microtubes de 1,5/2 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
13445056 12 microtubes de 1,5/2 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13445056 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur MICROSPIN 12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1290.10€
    1234.00€ / 1 pièces
    Économisez 56.10€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Microcentrifugeuse de paillasse compacte à grande vitesse Microspin-12 avec rotor intégré pour 12 microtubes de 1,5/2 ml. Idéal pour les laboratoires biomédicaux.
  • Plage de réglage de la température ºambiante +4 °C à +º25 °C (Convient pour une utilisation dans les chambres froides)
  • Vitesse de centrifugation : 100-14 500 tr/min, RCF 12 400 xg
  • Le rotor angulaire fixe en aluminium peut accueillir 12 microtubes de 1,5/2 ml, fourni avec des adaptateurs pour tubes de 0,2 ml et 0,5 ml
  • Fonctionnement programmé (de 1 à 30 minutes), avec arrêt automatique
  • Format particulièrement compact
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de températures (métrique) Ambiant +4° jusqu'à 25 °C
Volume (métrique) 12 microtubes de 1,5/2 ml
Capacité 12 microtubes de 1,5/2 ml
Vitesse 100 à 14500 tr/min
Minuteur 1 à 30 min.
Tension 120 ou 230 V