Learn More
Grant Instruments™ Kit d’agitateur à grande vitesse/mélangeur Vortex
Code produit 15339625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Orbite:
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Orbite unitSize
15339625 3 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15339625 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur MPS1K
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Prend très peu d’espace sur la paillasse, mais fait un gros travail. L’agitateur à grande vitesse/mélangeur Vortex Grant Bio™ comprend 4 inserts supplémentaires pour accueillir une variété de plaques et de tubes.
  • Comprend agitateur à grande vitesse/mélangeur Vortex MPS-1
  • 4 Inserts supplémentaires pour
    • 24 tubes de 1,5/2 ml
    • 32 tubes de 0,5 ml
    • 24 tubes de 0,5 ml PLUS 48 x 0,2 ml ou 8 barrettes de 0,2 ml
    • 96 tubes de 0,2 ml ou 12 barrettes de 0,2 ml ou plaque de PCR à 96 puits semi-évasés / non évasés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 3 mm
Vitesse de rotation 300 à 3200 tr/min
Tension 120/230 V
Puissance 10 W
Ampérage 0,8 A
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 215 mm
Hauteur (métrique) 150 mm
Largeur (métrique) 225 mm
Poids (métrique) 5,1 kg
Modèle MPS-1
À utiliser avec (équipement)
  • Microplaque, fond en U, fond en V ou fond plat
  • Plaque PCR à 96 / 384 puits, à jupe entière / à demi-jupe / sans jupe
  • Plaque Deepwell 250 μl à 2 000 μl
  • Microtubes de 0,2, 0,5, 1,5, 2,0 ml
  • Barrettes de tubes de 0,2 ml, 2 à 50 ml
Comprend Inserts pour accueillir :
  • 24 tubes de 1,5 / 2,0 ml
  • 32 tubes de 0,5 ml
  • 24 tubes de 0,5 ml PLUS 48 tubes de 0,2 ml / 8 barrettes de 0,2 ml
  • 96 tubes de 0,2 ml / 12 barrettes de 0,2 ml / plaques PCR à 96 puits à demi-jupe / sans jupe
Modes de fonctionnement
  • VORTEX : 3200 tr/min
  • DUR : 2600 tr/min
  • MOYEN : 1800 tr/min
  • SOUPLE : 1 000 tr/min
  • PERSONNALISÉ : Réglable
  • MODE PULSÉ : Profil des cycles de rampes de vitesse en dents de scie