Learn More
Scotch™ Ruban d'emballage haute adhésion 375+
Code produit 17711679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
50 m x 48 mm
914 m x 48 mm
Conditionnement:
6 rouleaux
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17711679 914 m x 48 mm 6 rouleaux
17701679 50 m x 48 mm 6 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17711679 Fournisseur Scotch™ Code fournisseur 7100215511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    908.00€
    708.59€ / 6 rouleaux
    Économisez 199.41€
    21% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Ce ruban d’emballage haute performance ferme solidement des boîtes lourdes conçues dans de nombreux matériaux, y compris en panneaux de fibres recyclées. Le support en polypropylène est facile à dérouler et résiste à l’abrasion, à l’humidité, aux éraflures et à la déchirure des bords.
  • Ruban de conditionnement thermofusible haute performance pour applications ultrarésistantes
  • La colle résistante aide à prévenir les falsifications et la défaillance du ruban pendant l'expédition et la livraison
  • Haute résistance aux déchirures et à l'éclatement des bords pour le commerce électronique et les envois de colis uniques
  • Adhésif élastomère synthétique thermofusible doté d'un support en polypropylène pour la conformabilité
  • Déroulement facile et application fluide pour une utilisation sur les lignes d'emballage automatisées à grande vitesse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’adhésif thermofusible
Couleur Transparente
Format Ruban adhésif
Matériau Polypropylène
Type de produit Ruban adhésif pour boîte
À utiliser avec (application) Ruban d’emballage résistant
Quantité 6 Paquets
Dimensions (L x l) 914 m x 48 mm
Longueur (impériale) 2999 pi
Longueur (métrique) 914 m
Largeur (impériale) 1,88 in
Largeur (métrique) 48 mm