Learn More
Julabo™ Circulateur à haute température
Code produit 10384165
Change view
Click to view available options
Tension:
3 x 400 VV
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
10384165 3 x 400 VV 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10384165 Fournisseur Julabo™ Code fournisseur 9800065
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La solution idéale pour répondre à la demande croissante des utilisateurs sur le marché
Les circulateurs à haute température Julabo constituent la solution idéale pour répondre à une demande croissante des utilisateurs sur le marché. Performances de pointe, chauffage et refroidissement rapides et temps de réponse rapides en cas de réactions exothermiques ne sont que quelques-unes des caractéristiques de nos circulateurs à haute température. Le contrôleur d’optimisation automatique (ICC - Intelligent Cascade Control) garantit une stabilité à haute température et un paramètre opérationnel contrôlé par PID est disponible à l’aide d’un bouton pour la modification ou le réglage. Les systèmes d’affichage LCD interactif et multiécran LED garantissent un fonctionnement facile et convivial. Le système chauffant, l'action puissante de la pompe et le refroidissement contrôlé assurent un contrôle rapide et précis des applications de température à +400 °C. Ces instruments sont entièrement scellés, empêchant le dégagement de vapeurs d'huile et prolongeant la durée de vie du liquide de transfert de chaleur. La purge automatique de l’air facilite le remplissage, tandis que toutes les connexions électriques et le Profibus en option garantissent une interface “à l’épreuve du futur” avec la technologie d’automatisation à venir. Les circulateurs à haute température Julabo sont recommandés pour les applications utilisant des réacteurs et des autoclaves à double paroi, des colonnes de distillation ainsi que des applications de laboratoire, de plateformes techniques et d’échelle de procédé.
  • Plage de températures allant jusqu’à 400°C
  • Contrôleur de température ICC auto-optimisant
  • Forte capacité de pompage à 18 L/min, 1,2 bar max.
  • La purge automatique de l’air facilite le remplissage
  • La fonction de chauffage automatisé s’adapte aux systèmes externes
  • Multi-affichages LED lumineux, avec une résolution à 0,01°C près
  • Écran LCD interactif à quatre lignes rétroéclairé
  • Communication en ligne via l’interface RS-232 intégrée
  • Entrée de veille pour l’arrêt d’urgence externe
  • Le programmateur intégré stocke jusqu’à six profils (60 sections chacune)
  • Indication du niveau électronique
  • Fonction de compensation automatique de la température pour la correction aisée des variations de température
  • La fonction ATC permet d’utiliser l’élément comme instrument de test conformément à la norme ISO 9000
  • Refroidissement à l'eau du robinet pour des températures allant de 40 à 400°C avec refroidissement rapide
  • Capacité de refroidissement jusqu’à 15 kW (avec eau du robinet à 20°C)
  • Tensions disponibles : 400 V / 3 Ph. / 50 Hz
  • Pression d’eau de refroidissement admissible 4,5 bars max., différence de pression entre IN et OUT : 2 à 4,5 bar
Spécification
Type de contrôleur RS-232, RS-485, profibus en option
Certifications/Conformité CE, Classification III (FL) selon la norme DIN 12876-1
Puissance de refroidissement 15 kW à 20 °C
Débit 14 à 18 L/min.
Gamme de températures 400°C
Affichage LCD, LED
Modèle HT60-M2-CU
Stabilité de la température de ±0,01 à 0,1°C
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (métrique) 43 cm
Hauteur (métrique) 58 cm
Poids (métrique) 35 kg
Alimentation électrique 3 x 400 V 50 Hz
Tension 3 x 400 VV
Fréquence 50 Hz