Learn More
Thermo Scientific™ Pack de remplacement de ferrule haute température
Code produit 16834316 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
0,4 mm (intérieur), 3,2 mm (extérieur)
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Conditionnement
16834316 0,4 mm (intérieur), 3,2 mm (extérieur) 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16834316 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 290VT221
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Replacement Ferrules only
Permet un fonctionnement sans fuite et des températures élevées de lignes de transfert en fonctionnement sur Orbitrap-GC/MS avec la facilité d’utilisation des ferrules Vespel.
Utilisez le kit d’écrous et de ferrules haute température Thermo Scientific™ GC-Orbitrap™ pour obtenir des résultats sans fuite aux réglages des lignes de transfert haute température sur votre Orbitrap pour chromatographie en phase gazeuse (GC). Les ferrules haute température SCP-5000 Vespel (incluses) permettent des températures de lignes de transfert en fonctionnement continu d’au moins 320°C sans déformation ou rupture de ferrules (fréquentes avec les ferrules standard graphite/Vespel au-delà de 280°C), empêchant ainsi toute apparition de fuites sur une période prolongée. L’écrou à ressort inclus assure un ajustement étroit entre l’écrou, la ferrule et la ligne de transfert, empêchant ainsi les fuites de se former.
Les ferrules haute température SCP-5000 Vespel avec un diamètre interne de 0,4 mm peuvent être utilisées avec la plupart des colonnes de chromatographie en phase gazeuse de dia. int. 0,1–0,25 mm. Les ferrules doivent être utilisées conjointement avec l’écrou de transfert réglable haute température pour GC-Orbitrap (inclus dans le kit). Les écrous et ferrules sont destinés à être utilisés avec le système GC-MS/MS Thermo Scientific™ Q Exactive™ GC Orbitrap™ et le système GC-MS Thermo Scientific™ Exactive™ GC Orbitrap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Pack de remplacement de ferrule haute température
Description Pack de remplacement de ferrule haute température
Longueur (métrique) 2,7 mm
À utiliser avec (équipement) Système GC-MS/MS Thermo Scientific Q Exactive GC Orbitrap et système GC-MS Thermo Scientific Exactive GC Orbitrap
Matériau Vespel
Quantité Lot de 5
Diamètre (métrique) intérieur 0,4 mm (intérieur), 3,2 mm (extérieur)