Description
- Température maximale : 1550°C
- Boîtier à enveloppe double avec ventilateur de refroidissement pour diminuer la température de l’enveloppe
- Chauffage bilatérale par le biais de barres SiC montées verticalement
- Isolation à base de fibres de haute qualité soutenue par une couche isolante spéciale
- Le panneau isolant latéral, fabriqué avec des blocs à rainure et languette, assure une faible perte de chaleur vers l’extérieur
- Isolation durable de la partie supérieure avec une suspension spéciale
- Porte pivotante parallèle guidée par chaîne pour ouvrir et fermer la porte avec précision, sans abîmer l’isolation
- Conception à deux portes (avant/arrière) pour fours haute température > HTC 276/.
- L’étanchéité du labyrinthe permet de garantir une perte de température la moins importante possible, au niveau de la porte
- Base renforcée pour protéger la couche isolante fibreuse et pour charge des poids lourds
- Ouverture pour l’air d’échappement, au niveau de la partie supérieure du four
- Éléments chauffants activés/désactivés par SCR‘s
- Limiteur de surchauffe avec température de coupure réglable de classe de protection thermique 2 conformément à la norme EN 60519-2 pour protéger le four et la charge
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 3 l |
| max. (métrique) | 1600°C |
| Régulation de la température | C450 |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 510 x 120 x 120 mm |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 545 x 415 x 490 mm |
| Poids (métrique) | 30 kg |