Learn More
Nabertherm™ Four haute température, série HTC 1600
Code produit 17337929 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 L
8 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17337929 3 L 1 pièce
17397929 8 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17337929 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur LC034K6ON5
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Chauffé par des barres SiC montées verticalement.Particulièrement adapté aux procédés de frittage allant jusqu’à une température de fonctionnement maximale de 1 550°°C.
  • Température maximale :1550°C
  • Boîtier à enveloppe double avec ventilateur de refroidissement pour diminuer la température de l’enveloppe
  • Chauffage bilatéral par le biais de barres SiC montées verticalement
  • Isolation à base de fibres de haute qualité soutenue par une couche isolante spéciale
  • Le panneau isolant latéral, fabriqué avec des blocs à rainure et languette, assure une faible perte de chaleur vers l’extérieur
  • Isolation durable de la partie supérieure avec une suspension spéciale
  • Porte pivotante parallèle guidée par chaîne pour ouvrir et fermer la porte avec précision, sans abîmer l’isolation
  • Conception à deux portes (avant/arrière) pour fours haute température
  • L’étanchéité du labyrinthe permet de garantir une perte de température la moins importante possible, au niveau de la porte
  • Base renforcée pour protéger la couche isolante fibreuse et pour charge des poids lourds
  • Ouverture pour l’air d’échappement, au niveau de la partie supérieure du four
  • Éléments chauffants activés/désactivés par SCR‘s
  • Limiteur de surchauffe avec température de coupure réglable de classe de protection thermique 2 conformément à la norme EN 60519-2 pour protéger le four et la charge
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Type de contrôleur C550
Capacité (métrique) 3 L
max. (métrique) 1600°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 510 x 120 x 120 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 545 x 415 x 490 mm
Poids (métrique) 30 kg