Description
- Tmax 1600 °C, 1750 °C ou 1800 °C
- Les éléments chauffants de haute qualité en di-siliciure de molybdène offrent une excellente protection contre les interactions chimiques avec la charge
- Ouverture réglable pour l’entrée d’air
- Ouverture pour l’air d’échappement au niveau de la partie supérieure
- Contrôleur avec fonctionnement tactile P580 (50 programmes chacun de 40 segments)
- Disponible avec :
- Limiteur de découpe avec température de découpe réglable servant de limiteur de température pour protéger la chaudière et la charge
- Ouverture pour thermocouple dans le toit de la chaudière
- Connexion de gaz protectrice pour purger avec procédé non inflammable, pas étanche au gaz
- Système d’alimentation en gaz manuel ou automatique
- Saggars empilables pour charger en deux ou trois niveaux, selon le modèle
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | P580 |
| Capacité (métrique) | 2 L |
| max. (métrique) | 1800°C |
| Type | Four à moufle avec porte à guillotine |
| Comprend | Limiteur de surchauffe |
| Tension | 220/240 V |