Learn More
Nabertherm Four à haute température LHT 03/17
Code produit 31041714 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Fournaise seulement
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend
31041714 Fournaise seulement
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31041714 Fournisseur Nabertherm Code fournisseur LHT337WN1
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un four haute température polyvalent, idéal pour les procédés de laboratoire et le frittage de matériaux céramiques avancés.
  • Tmax 1600 °C, 1750 °C ou 1800 °C
  • Les éléments chauffants de haute qualité en di-siliciure de molybdène offrent une excellente protection contre les interactions chimiques avec la charge
  • Ouverture réglable pour l’entrée d’air
  • Ouverture pour l’air d’échappement au niveau de la partie supérieure
  • Contrôleur avec fonctionnement tactile P580 (50 programmes chacun de 40 segments)
  • Disponible avec :
    • Limiteur de découpe avec température de découpe réglable servant de limiteur de température pour protéger la chaudière et la charge
    • Ouverture pour thermocouple dans le toit de la chaudière
    • Connexion de gaz protectrice pour purger avec procédé non inflammable, pas étanche au gaz
    • Système d’alimentation en gaz manuel ou automatique
    • Saggars empilables pour charger en deux ou trois niveaux, selon le modèle
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Spécification
Type de contrôleur P580
Capacité (métrique) 4 L
max. (métrique) 1650°C
Type Four à moufle avec porte à guillotine
Comprend Fournaise seulement
Tension 220/240 V