Learn More
Nabertherm Four à haute température LHT 04/16
Code produit 31041720 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Fournaise seulement
Limiteur de surchauffe
Raccordement au gaz, limiteur de surchauffe
Raccordement de gaz
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend
31041720 Fournaise seulement
31041713 Raccordement de gaz
31041722 Raccordement au gaz, limiteur de surchauffe
31041731 Limiteur de surchauffe
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31041720 Fournisseur Nabertherm Code fournisseur LHT436WN1
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Un four haute température polyvalent, idéal pour les procédés de laboratoire et le frittage de matériaux céramiques avancés.
  • Tmax 1600 °C, 1750 °C ou 1800 °C
  • Les éléments chauffants de haute qualité en di-siliciure de molybdène offrent une excellente protection contre les interactions chimiques avec la charge
  • Ouverture d'entrée d'air réglable
  • Ouverture pour l’air d’échappement au niveau de la partie supérieure
  • Contrôleur à commande tactile P580 (50 programmes de 40 segments chacun)
  • Disponible avec :
    • Limiteur de surchauffe avec température de coupure réglable pour protéger le four et la charge.
    • Orifice pour thermocouple dans le toit du four
    • Raccordement au gaz de protection pour purge par procédé ininflammable, non étanche au gaz
    • Système d’alimentation en gaz manuel ou automatique
    • Des conteneurs empilables permettent un chargement sur deux ou trois niveaux, selon le modèle.
Spécification
Type de contrôleur P580
Capacité (métrique) 4 L
max. (métrique) 1600°C
Type Four à moufle avec porte à guillotine
Comprend Fournaise seulement
Tension 220/240 V