Description
- Température maximale :1650°C
- Éléments chauffants de haute qualité en disiliciure de molybdène
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée avec un ventilateur de refroidissement supplémentaire pour que la température de la surface reste basse
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Conception compacte avec porte à guillotine et ouverture vers le haut
- Entrée d’air réglable
- Ouverture pour l’air d’échappement au niveau de la partie supérieure
- Thermocouple de type B
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Specifications
Specifications
| Type de contrôleur | P570 |
| Capacité (métrique) | 1 L |
| max. (métrique) | 1650°C |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 120 x 110 x 120 mm |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 425 x 385 x 720 mm |
| Poids (métrique) | 10 kg |