Learn More
Nabertherm™ Fours haute température avec éléments chauffants en disiliciure de molybdène et isolation en fibre
Code produit 17347839 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 L
16 L
max. (métrique):
1600°C
1750°C
1800°C
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) max. (métrique) unitSize
17347839 8 L 1600°C 1 pièce
17357839 8 L 1750°C 1 pièce
17367839 8 L 1800°C 1 pièce
17377839 16 L 1600°C 1 pièce
17387839 16 L 1750°C 1 pièce
17397839 16 L 1800°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17347839 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur HT0246VNA
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce à leur construction solide et à leur conception autonome compacte, ces fours à haute température sont parfaits pour les procédés de laboratoire qui requièrent la plus haute précision.L’uniformité de la température et les caractéristiques pratiques exceptionnelles lui confèrent des références de très haute qualité.
  • Boîtier double coque avec refroidissement du ventilateur pour maintenir des températures basses dans la coque
  • Chauffage des deux côtés via des éléments chauffants en disiliciure de molybdène
  • Isolation en fibre de haute qualité renforcée par une isolation spéciale
  • Le panneau isolant latéral, fabriqué avec des blocs à rainure et languette, assure une faible perte de chaleur vers l’extérieur
  • Isolation durable de la partie supérieure avec une suspension spéciale
  • Porte pivotante parallèle avec guidage par chaîne pour une ouverture et une fermeture précises de la porte
  • Ventilation de la vapeur sur le toit du four avec volets d’air d’échappement motorisés, contrôlé via la fonction supplémentaire du contrôleur
  • Éléments chauffants commutés par thyristors
Spécification
Capacité (métrique) 8 L
max. (métrique) 1600°C
Comprend Éléments chauffants en disiliciure de molybdène et isolation en fibre
Dimensions (P x l x H) intérieures 300 x 150 x 150 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 640 x 740 x 1755 mm
Tension 400 V
Puissance 8500 W