Learn More
Nabertherm™ Fours haute température avec éléments chauffants en disiliciure de molybdène et isolation en fibre
Code produit 17397839 Tous les produits Nabertherm Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 L
16 L
max. (métrique):
1600°C
1750°C
1800°C
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) max. (métrique) Conditionnement
17397839 16 L 1800°C 1 pièce
17347839 8 L 1600°C 1 pièce
17357839 8 L 1750°C 1 pièce
17367839 8 L 1800°C 1 pièce
17377839 16 L 1600°C 1 pièce
17387839 16 L 1750°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17397839 Fournisseur Nabertherm™ Code fournisseur HT0358VNA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grâce à leur construction solide et à leur conception autonome compacte, ces fours à haute température sont parfaits pour les procédés de laboratoire qui requièrent la plus haute précision.L’uniformité de la température et les caractéristiques pratiques exceptionnelles lui confèrent des références de très haute qualité.
  • Boîtier à enveloppe double avec ventilateur de refroidissement pour diminuer la température de l’enveloppe
  • Chauffage des deux côtés via des éléments chauffants au bisilicide au molybdène
  • Isolation à base de fibres de haute qualité soutenue par une couche isolante spéciale
  • Le panneau isolant latéral, fabriqué avec des blocs à rainure et languette, assure une faible perte de chaleur vers l’extérieur
  • Isolation durable de la partie supérieure avec une suspension spéciale
  • Porte pivotante parallèle avec guidage par chaîne pour une ouverture et une fermeture précises de la porte
  • Évent de vapeur dans le toit du four avec volets d’air d’échappement motorisés, contrôlé via la fonction supplémentaire du contrôleur
  • Éléments chauffants commutés par thyristors
Veuillez noter : une chaudière inférieure à 2,9 kW sera livrée avec une prise standard britannique. Tout ce qui dépasse 2,9 kW sera livré avec la prise CEE appropriée. Pour toute puissance supérieure à 2,9 kW, veuillez vous assurer d’avoir la prise requise avant l’achat.
Spécification
Type de contrôleur P570
Capacité (métrique) 16 L
max. (métrique) 1800°C
Comprend Éléments chauffants en disiliciure de molybdène et isolation en fibre
Dimensions (P x l x H) intérieures 300 x 200 x 260 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 690 x 820 x 1860 mm
Tension 400 V
Puissance 12500 W