Learn More
Nabertherm™ Fours à haute température avec éléments chauffants au bisilicide au molybdène et isolant de brique réfractaire
Tous les produits Nabertherm ProduitsDescription
- Boîtier à enveloppe double avec ventilateur de refroidissement pour diminuer la température de l’enveloppe
- Chauffage des deux côtés via des éléments chauffants au bisilicide au molybdène
- Isolation en brique réfractaire robuste et isolation spéciale pour le support
- Le panneau isolant latéral, fabriqué avec des blocs à rainure et languette, assure une faible perte de chaleur vers l’extérieur
- Isolation durable de la partie supérieure avec une suspension spéciale
- Porte pivotante parallèle guidée par chaîne pour ouvrir et fermer la porte avec précision, sans abîmer l’isolation
- Évent de vapeur dans le toit du four avec volets d’air d’échappement motorisés, contrôlé via la fonction supplémentaire du contrôleur
- Éléments chauffants commutés par thyristors
- Le plancher de four fait de briques réfractaires légères peut accueillir des poids de charge élevés
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | P570 |
| Capacité (métrique) | 16 L |
| max. (métrique) | 1600°C |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 300 x 200 x 260 mm |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 890 x 1000 x 1620 mm |
| Tension | 400 V |
| Puissance | 12000 W |